3-Aminocyclohexanol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR301031-5G OR301031-25G
APOSOR301031-5GEA 92.8 EUR
APOSOR301031-5G APOSOR301031-25G
3-Aminocyclohexanol
3-Aminocyclohexanol
Formula: C6H13NO
MW: 115,1700 g/mol
Pto. Ebullición: 118…122 °C/13mmHg
Pto. de fusión: 64…69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03790923
Núm. CAS: 6850-39-1