Methyl-5-bromo-2-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate, 5-Bromo-2-methylbenzoic acid methyll ester, 5-Bromo-o-toluic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-o-toluate, methyl 5-bromo-2-methyl-benzoate
OR301032-100G
OR301032-25G
APOSOR301032-100GEA
112
EUR
APOSOR301032-100G
APOSOR301032-25G
Methyl-5-bromo-2-methylbenzoate
Methyl-5-bromo-2-methylbenzoate
Formula:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,073 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09839555 Núm. CAS: 79669-50-4 |