4-Cbz-aminopiperidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR301035-1G OR301035-5G OR301035-10G
APOSOR301035-1GEA 78.6 EUR
APOSOR301035-1G APOSOR301035-5G APOSOR301035-10G
4-Cbz-aminopiperidine
4-Cbz-aminopiperidine
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038571
Núm. CAS: 182223-54-7