Ioduro de 1,3-dimetilimidazolio
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dimethyl-1H-imidazol-3-ium iodide
OR301041-5G
OR301041-25G
APOSOR301041-5GEA
21.9
EUR
APOSOR301041-5G
APOSOR301041-25G
Ioduro de 1,3-dimetilimidazolio
Ioduro de 1,3-dimetilimidazolio
Formula:
C₅H₉IN₂ MW: 224.04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00159685 Núm. CAS: 4333-62-4 |