3'-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301055-1G OR301055-25G OR301055-5G
APOSOR301055-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301055-1G APOSOR301055-25G APOSOR301055-5G
3'-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona
3'-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00182975
Núm. CAS: 6100-74-9