1-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301062-1G OR301062-5G
APOSOR301062-1GEA 0 EUR
APOSOR301062-1G APOSOR301062-5G
1-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08277301
Núm. CAS: 3970-37-4