2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Dicarboxy-2,2'-bipyridine, [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid
OR301064-5G OR301064-1G OR301064-10G
APOSOR301064-5GEA 36.4 EUR
APOSOR301064-5G APOSOR301064-1G APOSOR301064-10G
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Formula: C₁₂H₈N₂O₄
MW: 244,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015430
Núm. CAS: 6813-38-3