2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301065-1G OR301065-25G OR301065-5G
APOSOR301065-1GEA 24.4 EUR
APOSOR301065-1G APOSOR301065-25G APOSOR301065-5G
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₆H₃Cl₂N₃
Pto. de fusión: 229…231 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059281
Núm. CAS: 63200-54-4