1-Bromo-5-chloro-2-nitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-chloro-1-nitrobenzene
OR301067-25G OR301067-5G
APOSOR301067-25GEA 48 EUR
APOSOR301067-25G APOSOR301067-5G
1-Bromo-5-chloro-2-nitrobenzene 97%
1-Bromo-5-chloro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,4500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437614
Núm. CAS: 63860-31-1