2-Bromo-p-anisaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
OR301068-25G OR301068-100G OR301068-5G
APOSOR301068-25GEA 84.1 EUR
APOSOR301068-25G APOSOR301068-100G APOSOR301068-5G
2-Bromo-p-anisaldehyde 98%
2-Bromo-p-anisaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09788636
Núm. CAS: 43192-31-0