Cloruro de 2,3-dimetilbenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30107-25G OR30107-5G OR30107-1G
APOSOR30107-25GEA 328 EUR
APOSOR30107-25G APOSOR30107-5G APOSOR30107-1G
Cloruro de 2,3-dimetilbenzoilo
Cloruro de 2,3-dimetilbenzoilo
Formula: C₉H₉ClO
MW: 168.62 g/mol
Pto. Ebullición: 122…124 °C
Pto. de fusión: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045217
Núm. CAS: 21900-46-9
UN: 3265
ADR: 8 II