2-Methylmorpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301073-1G OR301073-250MG
APOSOR301073-1GEA 98.6 EUR
APOSOR301073-1G APOSOR301073-250MG
2-Methylmorpholine
2-Methylmorpholine
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101,1469 g/mol
Pto. Ebullición: 136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444368
Núm. CAS: 27550-90-9
UN: 1993
ADR: 3,III