tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301080-1G OR301080-5G OR301080-10G
APOSOR301080-1GEA 132 EUR
APOSOR301080-1G APOSOR301080-5G APOSOR301080-10G
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 97%
3-Boc-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane
Formula: C11H20N2O2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111771
Núm. CAS: 201162-53-0