3-Bromo-1H-pyrazole

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR301082-10G OR301082-1G OR301082-5G
APOSOR301082-10GEA 87 EUR
APOSOR301082-10G APOSOR301082-1G APOSOR301082-5G
3-Bromo-1H-pyrazole
3-Bromo-1H-pyrazole
Formula: C3H3BrN2
MW: 146,97 g/mol
Pto. Ebullición: 70…72 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 60…65 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01646049
Núm. CAS: 14521-80-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR