3-Methoxyazetidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301086-1G OR301086-5G
APOSOR301086-1GEA 0 EUR
APOSOR301086-1G APOSOR301086-5G
3-Methoxyazetidine hydrochloride
3-Methoxyazetidine hydrochloride
Formula: C4H10ClNO
Pto. de fusión: 143…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804514
Núm. CAS: 148644-09-1