tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Boc-amino)cyclohexanone
OR301088-1G OR301088-5G
APOSOR301088-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301088-1G APOSOR301088-5G
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03790905
Núm. CAS: 885280-38-6