2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30109-5G OR30109-1G
APOSOR30109-5GEA 125 EUR
APOSOR30109-5G APOSOR30109-1G
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol 90%
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol
Formula: C₃H₄N₄S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047346
Núm. CAS: 2770-75-4