4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301091-25G OR301091-5G
APOSOR301091-25GEA 277 EUR
APOSOR301091-25G APOSOR301091-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₅H₃ClN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07761812
Núm. CAS: 60025-09-4