4-Bromo-3-piridona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301092-10G OR301092-1G OR301092-5G
APOSOR301092-10GEA 325 EUR
APOSOR301092-10G APOSOR301092-1G APOSOR301092-5G
4-Bromo-3-piridona 95%
4-Bromo-3-piridona
Formula: C₅H₄BrNO
MW: 173,9954 g/mol
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093021
Núm. CAS: 161417-28-3