4-Iodo-2-nitroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301096-1G OR301096-5G OR301096-10G
APOSOR301096-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301096-1G APOSOR301096-5G APOSOR301096-10G
4-Iodo-2-nitroanilina 98%
4-Iodo-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264.02 g/mol
Pto. de fusión: 120…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06808526
Núm. CAS: 20691-72-9