(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol, (R)-(-)-alpha-(Aminomethyl)benzyl alcohol
OR3011-1G
APOSOR3011-1GEA 26.1 EUR
APOSOR3011-1G
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C/17mmHg
Pto. de fusión: 57…65 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00239406
Núm. CAS: 2549-14-6
UN: 3259
ADR: 8,III