5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301102-25G
APOSOR301102-25GEA 142 EUR
APOSOR301102-25G
5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
Formula: C4H3N3O4
MW: 157,0800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00192356
Núm. CAS: 198348-89-9