6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301103-1G OR301103-5G
APOSOR301103-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301103-1G APOSOR301103-5G
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Formula: C₉H₉NO
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03839916
Núm. CAS: 56826-69-8