6-Bromo-3-nitro-4-quinolinol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Bromo-3-nitroquinolin-4-ol
OR301107-5G
APOSOR301107-5GEA 169 EUR
APOSOR301107-5G
6-Bromo-3-nitro-4-quinolinol
6-Bromo-3-nitro-4-quinolinol
Formula: C₉H₅BrN₂O₃
MW: 269,0516 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800413
Núm. CAS: 853908-50-6