6-Bromochroman-4-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-4-chromanone
OR301108-100G
APOSOR301108-100GEA 127 EUR
APOSOR301108-100G
6-Bromochroman-4-one 98%
6-Bromochroman-4-one
Formula: C₉H₇BrO₂
MW: 227,0547 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00546803
Núm. CAS: 49660-57-3