6-Aminomethylquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(Aminomethyl)quinoline
OR301111-1G OR301111-250MG OR301111-5G
APOSOR301111-1GEA 143 EUR
APOSOR301111-1G APOSOR301111-250MG APOSOR301111-5G
6-Aminomethylquinoline 95%
6-Aminomethylquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02853688
Núm. CAS: 99071-54-2