7-Bromo-2-naftol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR301112-1G OR301112-10G
APOSOR301112-1GEA 0 EUR
APOSOR301112-1G APOSOR301112-10G
7-Bromo-2-naftol
7-Bromo-2-naftol
Formula: C₁₀H₇BrO
Pto. de fusión: 133…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277644
Núm. CAS: 116230-30-9