7-Quinolinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinolin-7-ol, 7-Hydroxyquinoline
OR301114-5G OR301114-1G OR301114-10G
APOSOR301114-5GEA 63.8 EUR
APOSOR301114-5G APOSOR301114-1G APOSOR301114-10G
7-Quinolinol 98%
7-Quinolinol
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. de fusión: 239…244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016730
Núm. CAS: 580-20-1
EINECS: 209-457-2