Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR301119-1G OR301119-250MG
APOSOR301119-1GEA 37.7 EUR
APOSOR301119-1G APOSOR301119-250MG
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₆ClNO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08669440
Núm. CAS: 321371-29-3