Methyl-5-hydroxypyrazine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-hydroxypyrazine-2-carboxylate
OR301122-10G OR301122-25G OR301122-5G
APOSOR301122-10GEA 137 EUR
APOSOR301122-10G APOSOR301122-25G APOSOR301122-5G
Methyl-5-hydroxypyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-5-hydroxypyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,1234 g/mol
Pto. de fusión: 181…185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08273469
Núm. CAS: 13924-95-3