3-Pyrrolidinone hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301124-1G OR301124-10G
APOSOR301124-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301124-1G APOSOR301124-10G
3-Pyrrolidinone hydrochloride
3-Pyrrolidinone hydrochloride
Formula: C₄H₈ClNO
Pto. de fusión: 143…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183811
Núm. CAS: 3760-52-9