3-Metilpirazol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301129-100G OR301129-25G OR301129-500G
APOSOR301129-100GEA 0 EUR
APOSOR301129-100G APOSOR301129-25G APOSOR301129-500G
3-Metilpirazol 99%
3-Metilpirazol
Formula: C₄H₆N₂
Pto. Ebullición: 203…205 °C
Densidad: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005240
Núm. CAS: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7