3,4-Dimetilbenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30113-100G OR30113-25G
APOSOR30113-100GEA 29 EUR
APOSOR30113-100G APOSOR30113-25G
3,4-Dimetilbenzaldehído
3,4-Dimetilbenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 102…104 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 223…226 °C
Densidad: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016612
Núm. CAS: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2