5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR301131-1G OR301131-5G
APOSOR301131-1GEA 81.2 EUR
APOSOR301131-1G APOSOR301131-5G
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C8H8N2O
Pto. de fusión: 108…112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08688601
Núm. CAS: 17288-40-3
UN: 1759
ADR: 8,III