1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301135-1G OR301135-250MG
APOSOR301135-1GEA 48 EUR
APOSOR301135-1G APOSOR301135-250MG
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Formula: C₈H₉N₃
Pto. de fusión: 156…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03164349
Núm. CAS: 10394-38-4