3,4-Dicloro-N-metilanilina
Proveedor: Apollo Scientific
OR30114-1G OR30114-5G
APOSOR30114-1GEA 0 EUR
APOSOR30114-1G APOSOR30114-5G
3,4-Dicloro-N-metilanilina
3,4-Dicloro-N-metilanilina
Formula: C₇H₇Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052850
Núm. CAS: 40750-59-2