6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR301140-10G OR301140-1G OR301140-5G
APOSOR301140-10GEA 145 EUR
APOSOR301140-10G APOSOR301140-1G APOSOR301140-5G
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241,0400 g/mol
Pto. de fusión: 293…298 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368215
Núm. CAS: 885523-08-0