4'-Bromo-3'-chloroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Bromo-3-chlorophenyl)ethanone
OR301142-10G OR301142-1G OR301142-5G
APOSOR301142-10GEA 132 EUR
APOSOR301142-10G APOSOR301142-1G APOSOR301142-5G
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone 98%
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone
Formula: C₈H₆BrClO
MW: 233,4900 g/mol
Pto. de fusión: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14636445
Núm. CAS: 3114-31-6