4-(4-Bromophenyl)butyric acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(4-Bromophenyl)butanoic acid
OR301143-5G
APOSOR301143-5GEA 53.9 EUR
APOSOR301143-5G
4-(4-Bromophenyl)butyric acid 97%
4-(4-Bromophenyl)butyric acid
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,10 g/mol
Pto. de fusión: 71…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463170
Núm. CAS: 35656-89-4