6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301147-5G
APOSOR301147-5GEA 194 EUR
APOSOR301147-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,2163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01717129
Núm. CAS: 42923-77-3