(3-Methyloxetan-3-yl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR301149-1G OR301149-5G
APOSOR301149-1GEA 24.4 EUR
APOSOR301149-1G APOSOR301149-5G
(3-Methyloxetan-3-yl)methanamine
Formula: C₅H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703640
Núm. CAS: 153209-97-3