1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301152-100G OR301152-25G
APOSOR301152-100GEA 497 EUR
APOSOR301152-100G APOSOR301152-25G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine
Formula: C₁₂H₂₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09880282
Núm. CAS: 324769-06-4