2-Amino-6-methoxypyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301157-5G
APOSOR301157-5GEA 202 EUR
APOSOR301157-5G
2-Amino-6-methoxypyrazine
2-Amino-6-methoxypyrazine
Formula: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09909689
Núm. CAS: 6905-47-1