3-(Benzyloxy)cyclobutanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301159-5G
APOSOR301159-5GEA 139 EUR
APOSOR301159-5G
3-(Benzyloxy)cyclobutanone 97%
3-(Benzyloxy)cyclobutanone
Formula: C11H12O2
MW: 176,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09755991
Núm. CAS: 30830-27-4