3-Etil-2-iodotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Etil-6-metiliodobenceno, 1-Etil-2-iodo-3-metilbenceno
OR30116-10G OR30116-25G OR30116-1G OR30116-5G OR30116-50G
APOSOR30116-10GEA 111 EUR
APOSOR30116-10G APOSOR30116-25G APOSOR30116-1G APOSOR30116-5G APOSOR30116-50G
3-Etil-2-iodotolueno
3-Etil-2-iodotolueno
Formula: C₉H₁₁I
Pto. Ebullición: 118…120 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052855
Núm. CAS: 175277-95-9