tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate, 4,7-Diaza-spiro(2.5)octane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
OR301162-1G
OR301162-250MG
APOSOR301162-1GEA
79.9
EUR
APOSOR301162-1G
APOSOR301162-250MG
tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate 97%
tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate
Formula:
C₁₁H₂₀N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08685931 Núm. CAS: 886766-28-5 |