3-Cloro-N-metilanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methyl-3-chloroaniline
OR30117-25G
APOSOR30117-25GEA 190 EUR
APOSOR30117-25G
3-Cloro-N-metilanilina
3-Cloro-N-metilanilina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Pto. Ebullición: 243…244 °C
Densidad: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052014
Núm. CAS: 7006-52-2