5-Methylpicolinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methylpyridine-2-carboxylic acid
OR301172-1G OR301172-5G
APOSOR301172-1GEA 0 EUR
APOSOR301172-1G APOSOR301172-5G
5-Methylpicolinic acid
5-Methylpicolinic acid
Formula: C₇H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01704358
Núm. CAS: 4434-13-3