7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301174-1G OR301174-5G
APOSOR301174-1GEA 45.1 EUR
APOSOR301174-1G APOSOR301174-5G
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5691 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09265710
Núm. CAS: 76006-11-6