Methyl indolizine-7-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR301176-1G OR301176-5G
APOSOR301176-1GEA 255 EUR
APOSOR301176-1G APOSOR301176-5G
Methyl indolizine-7-carboxylate
Methyl indolizine-7-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566763
Núm. CAS: 887602-89-3